(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962638-1G OR962638-5G
APOSOR962638-1GEA 2075 NOK
APOSOR962638-1G APOSOR962638-5G
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864819
CAS-nummer: 167758-58-9