3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(4-Piperazin-1-yl)benzoic acid, N-BOC protected, 3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
OR962653-1G OR962653-5G
APOSOR962653-1GEA 2150 NOK
APOSOR962653-1G APOSOR962653-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₄
MW: 306,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657287
CAS-nummer: 193818-13-2