3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 5375 NOK
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08059774
CAS-nummer: 310881-48-2