N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
OR962965-1G OR962965-5G
APOSOR962965-1GEA 1250 NOK
APOSOR962965-1G APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08275767
CAS-nummer: 405513-14-6