N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-tert-Butyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Me-Ala-OtBu·HCl
OR962971-1G OR962971-5G
APOSOR962971-1GEA 735 NOK
APOSOR962971-1G APOSOR962971-5G
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-Ala-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08457605
CAS-nummer: 103614-40-0