Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR963073-1G OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-1GEA 810 NOK
APOSOR963073-1G APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00235877
CAS-nummer: 103478-63-3