Fmoc-Cys(Me)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 270 NOK
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00237014
CAS-nummer: 138021-87-1