Ac-Nle-OH 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Ac-Nle-OH, (S)-2-Acetamidohexanoic acid, (2S)-2-Acetamidohexanoic acid
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 2650 NOK
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Formel: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151961
CAS-nummer: 15891-49-3