Ac-Nva-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR963214-25G OR963214-5G OR963214-100G
APOSOR963214-25GEA 3325 NOK
APOSOR963214-25G APOSOR963214-5G APOSOR963214-100G
Ac-Nva-OH 98%
Ac-Nva-OH
Formel: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 15891-50-6