Ac-DL-Pra-Oet 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-acetamidopent-4-ynoate
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 2250 NOK
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formel: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.207 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00237477
CAS-nummer: 23235-05-4