z-Tyr-OMe
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Z-Tyr-OMe, N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 1175 NOK
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Formel: C₁₈H₁₉NO₅
MW: 329,352 g/mol
Smeltepunkt: 93…97 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00038784
CAS-nummer: 13512-31-7