Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-DL-NorLeu-OMe·HCl, H-DL-Nle-OMe·HCl, Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride
OR963597-100G OR963597-25G
APOSOR963597-100GEA 4925 NOK
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,66 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00058296
CAS-nummer: 77300-48-2