Boc-D-norvaline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid, Boc-D-Nva-OH
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 1075 NOK
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00155638
CAS-nummer: 57521-85-4