Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR964309-1G OR964309-5G
APOSOR964309-1GEA 1700 NOK
APOSOR964309-1G APOSOR964309-5G
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Boc-N-Me-Nle-OH
Formel: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,319 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153391
CAS-nummer: 117903-25-0