Boc-D-Glu-OMe
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 1900 NOK
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formel: C₁₁H₁₉NO₆
MW: 261,274 g/mol
Smeltepunkt: 59…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00076930
CAS-nummer: 55227-00-4