5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 825 NOK
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Smeltepunkt: 70…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11857632
CAS-nummer: 1087659-24-2