2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR965293-10G OR965293-1G OR965293-5G
APOSOR965293-10GEA 5625 NOK
APOSOR965293-10G APOSOR965293-1G APOSOR965293-5G
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 86704-55-4