2-(2-Furyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 4825 NOK
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039070
CAS-nummer: 55578-79-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III