Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9820-100MG OR9820-500MG
APOSOR9820-100MGEA 2150 NOK
APOSOR9820-100MG APOSOR9820-500MG
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Kokepunkt: 100 °C/ 0,2mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797370
CAS-nummer: 59155-84-9