2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR9865-1G OR9865-2.5G
APOSOR9865-1GEA 1825 NOK
APOSOR9865-1G APOSOR9865-2.5G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Formel: C₂₀H₁₃N₃O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 7466-45-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III