4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 360 NOK
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01536453
CAS-nummer: 57356-18-0