3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9919-1G OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA 4050 NOK
APOSOR9919-1G APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, Technical Grade
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Formel: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01846256
CAS-nummer: 13221-94-8