5-Phenyl-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 540 NOK
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel: C9H7NO
MW: 145,1580 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067074
CAS-nummer: 1006-68-4