2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC0003-5G
APOSPC0003-5GEA 985 NOK
APOSPC0003-5G
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631445
CAS-nummer: 261762-44-1