2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 540 NOK
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅ClF₂O₂
MW: 218,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631464
CAS-nummer: 261762-48-5