(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 1350 NOK
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631328
CAS-nummer: 261762-53-2