5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 430 NOK
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631436
CAS-nummer: 188723-58-2