3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0154-10G PC0154-5G PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA 2425 NOK
APOSPC0154-10G APOSPC0154-5G APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅ClF₄O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631512
CAS-nummer: 261763-05-7