3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 1075 NOK
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Smeltepunkt: 80…89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01320697
CAS-nummer: 179113-90-7