(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 1125 NOK
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631338
CAS-nummer: 261943-97-9