5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 2975 NOK
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330,74 g/mol
Smeltepunkt: 65…67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00830811
CAS-nummer: 230295-11-1
FN: 1759
ADR: 8,III