4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-yl isocyanate
PC0303-5G PC0303-1G PC0303-25G
APOSPC0303-5GEA 9200 NOK
APOSPC0303-5G APOSPC0303-1G APOSPC0303-25G
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂
MW: 222,17 g/mol
Kokepunkt: 97…99 °C/0,5mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03424490
CAS-nummer: 493036-44-5
FN: 2206
ADR: 6.1,III