Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Boc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0309-1G PC0309-250MG PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA 3475 NOK
APOSPC0309-1G APOSPC0309-250MG APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₆F₃NO₄
MW: 319,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00797559
CAS-nummer: 205445-55-2