3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0373-1G PC0373-5G PC0373-10G
APOSPC0373-1GEA 1450 NOK
APOSPC0373-1G APOSPC0373-5G APOSPC0373-10G
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06247587
CAS-nummer: 261951-76-2