2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 4-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 6350 NOK
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Kokepunkt: 55 °C/0,3mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631629
CAS-nummer: 69409-98-9