N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(2-F)-OH
PC0426-25G
APOSPC0426-25GEA 2475 NOK
APOSPC0426-25G
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,425 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672552
CAS-nummer: 205526-26-7