2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC0470-1G PC0470-5G PC0470-25G
APOSPC0470-1GEA 700 NOK
APOSPC0470-1G APOSPC0470-5G APOSPC0470-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631603
CAS-nummer: 261952-12-9