3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 270 NOK
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smeltepunkt: 164…166 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01090994
CAS-nummer: 319-60-8