4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 2400 NOK
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅IS
MW: 330,600 g/mol
Kokepunkt: 50 °C/0,75mmHg
Smeltepunkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788514
CAS-nummer: 286947-68-0