3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 1475 NOK
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C6H4ClF2N
MW: 163,5525 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042200
CAS-nummer: 2613-34-5