3,5-Difluorophenyl isocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Difluoro-5-isocyanatobenzene
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 270 NOK
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,104 g/mol
Kokepunkt: 159 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093693
CAS-nummer: 83594-83-6
FN: 3080
ADR: 6.1+3,II