2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 1550 NOK
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Smeltepunkt: 60…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788534
CAS-nummer: 497959-33-8