4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 6525 NOK
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Formel: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237,63 g/mol
Kokepunkt: 118 °C/8mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00270100
CAS-nummer: 99195-86-5
FN: 3334
ADR: 9,III