3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 395 NOK
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,0998 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04035649
CAS-nummer: 331765-71-0