2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 3775 NOK
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
MW: 231,22 g/mol
Smeltepunkt: 158…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01675228
CAS-nummer: 54-59-1