2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 2050 NOK
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
MW: 189,21 g/mol
Smeltepunkt: 145…147 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06800756
CAS-nummer: 832755-13-2