3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 2750 NOK
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formel: C₉H₆F₆
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 886762-24-9