2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 2175 NOK
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Smeltepunkt: 110…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631349
CAS-nummer: 153254-09-2