2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 270 NOK
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,10 g/mol
Smeltepunkt: 145…147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03425705
CAS-nummer: 116465-48-6