2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 2975 NOK
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Smeltepunkt: 198…201 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03791139
CAS-nummer: 446275-93-0